Documenti fondamentali
171417
Sigma-Aldrich
2-Aminopentane
97%
Sinonimo/i:
1-Methylbutylamine, 2-Amylamine
Scegli un formato
5 G
CHF 49.50
CHF 49.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 49.50
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 49.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4020 (lit.)
P. ebollizione
90.5-91.5 °C (lit.)
Densità
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
IGEIPFLJVCPEKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Heptylamine 99%
Sigma-Aldrich
126802
Heptylamine
2-Bromoaniline 98%
Sigma-Aldrich
B56420
2-Bromoaniline
Butylamine 99.5%
Sigma-Aldrich
471305
Butylamine
Jan Leipert et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(12), 2538-2547 (2017-09-01)
N-acyl homoserine lactones (AHL) are small signal molecules involved in the quorum sensing of many gram-negative bacteria, and play an important role in biofilm formation and pathogenesis. Present analytical methods for identification and quantification of AHL require time-consuming sample preparation
Jan Leipert et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4737-4748 (2018-02-23)
The identification and quantification of molecules involved in bacterial communication are major prerequisites for the understanding of interspecies interactions at the molecular level. We developed a procedure allowing the determination of 2-heptyl-4(1H)-quinolone (HHQ) and 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone (PQS) and the virulence factor