Documenti
189391
Sigma-Aldrich
Poly(1-butene), isotactic
average Mw ~570,000 by GPC, pellets
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C2H5)]n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Forma fisica
pellets
Indice di fluidità
0.4
PM
average Mw ~570,000 by GPC
Temp. transizione
Tg −24 °C
Tm 125 °C
Densità
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC=C