188778
5-Amino-2-chloropyridine
98%
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Nc1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?