Documenti fondamentali
188719
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzonitrile
98%
Sinonimo/i:
6-Nitro-o-tolunitrile
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(CH3)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
108-110 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O2/c1-6-3-2-4-8(10(11)12)7(6)5-9/h2-4H,1H3
BOTPDHNZLRJZOO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyl-6-nitrobenzonitrile was used in the synthesis of 5-arylthiomethyl-2,4-diaminoquinazolines[1]. It was also used as starting reagent in the microwave assisted synthesis of 8-amino-2-methyl-3,4-dihydroisoquinolin-1-one[2].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A microwave-assisted alternative synthesis of 8-amino-2-methyl-3, 4-dihydroisoquinolin-1-one.
Glossop, SC.
Synthesis, 2007(07), 981-983 (2007)
Synthesis of 5-substituted quinazolines as potential antimalarial agents.
W T Ashton et al.
Journal of medicinal chemistry, 16(11), 1233-1237 (1973-11-01)