Documenti fondamentali
775630
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-cyclopropyl-1H-pyrazole
Sinonimo/i:
(5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)amine, 3-Amino-5-cyclopropyl-2H-pyrazole, 3-Amino-5-cyclopropylpyrazole, 3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine, 3-Cyclopropyl-5-amino-1H-pyrazole, 5-Amino-3-cyclopropyl-1H-pyrazole, 5-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
Scegli un formato
5 G
CHF 108.00
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 108.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 108.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.566
Densità
1.159 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
NC1=NNC(C2CC2)=C1
InChI
1S/C6H9N3/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9)
MXVAGCQKBDMKPG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)