Documenti fondamentali
18853
Sigma-Aldrich
1,2-Butadiene
≥99.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH2=C=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.09
Beilstein:
1730808
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
tecniche
NMR: suitable (13C-NMR)
P. ebollizione
10.8 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC=C=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h4H,1H2,2H3
QNRMTGGDHLBXQZ-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
pressure tin
Altre note
Sales restrictions may apply
Valvola di controllo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameGas cylinder
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ralf I Kaiser et al.
The journal of physical chemistry. A, 118(32), 6181-6190 (2014-08-02)
The reactions of the 4-tolyl radical (C6H4CH3) and of the D7-4-tolyl radical (C6D4CD3) with 1,2-butadiene (C4H6) have been probed in crossed molecular beams under single collision conditions at a collision energy of about 54 kJ mol(-1) and studied theoretically using