Documenti fondamentali
187402
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol
98%
Scegli un formato
10 G
CHF 240.00
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 240.00
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.58
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Punto di fusione
78-79 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
OCc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO3/c8-6-1-2-7(9(11)12)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
ULYZTHQGJXPEFT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Chloro-2-nitrobenzyl alcohol was used in the synthesis of carbamates[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Preparation of carbamates from amines and alcohols under mild conditions.
D'Addona D and Bochet CG.
Tetrahedron Letters, 42(31), 5227-5229 (2001)