Documenti fondamentali
187410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
66-67 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
nitro
Stringa SMILE
Cc1ccc(c(CO)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-2-3-8(9(11)12)7(4-6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
IKEYTRGLCHZQHO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Methyl-2-nitrobenzyl alcohol undergoes oxidation in the presence of ammonium chlorochromate adsorbed on montmorillonite K-10 to yield 5-methyl-2-nitrobenzaldehyde[1]. It also undergoes oxidation with chromium trioxide-HZSM-5 zeolite under microwave irradiation on solventless system[2].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Remarkable fast microwave-assisted zeolite HZSM-5 catalyzed oxidation of alcohols with chromium trioxide under solvent-free conditions.
Heravi MM.
J. Chem. Res. Synop., 5, 334-335 (1999)
Ammonium chlorochromate adsorbed on montmorillonite K-10: Selective oxidation of alcohols under solvent-free conditions.
Heravi M M and Hydar KT.
J. Chem. Res. Synop., 10, 656-657 (1998)