Documenti
647195
Sigma-Aldrich
5-Cyanophthalide
97%
Sinonimo/i:
1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 5-Cyano-3H-isobenzofuranone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
201-205 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3