186228
2′-Aminoacetophenone hydrochloride
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
285-289 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl.CC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C8H9NO.ClH/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
APTPPYQXBFFQHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3