Documenti fondamentali
185272
Dimethyl 2,5-dioxocyclohexane-1,4-dicarboxylate
97%
Sinonimo/i:
Dimethyl 1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate, Dimethyl succinylsuccinate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.20
Beilstein:
3345562
Numero CE:
Numero MDL:
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
COC(=O)C1CC(=O)C(CC1=O)C(=O)OC
InChI
1S/C10H12O6/c1-15-9(13)5-3-8(12)6(4-7(5)11)10(14)16-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
MHKKFFHWMKEBDW-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)