183938
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine
98%
Sinonimo/i:
2,3,5,6-Tetramethylpyrazine, Ligustrazin, Ligustrazine, Tetrapyrazine
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
190 °C (lit.)
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nc(C)c(C)nc1C
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-6(2)10-8(4)7(3)9-5/h1-4H3
FINHMKGKINIASC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?