Documenti fondamentali
183679
Sigma-Aldrich
Methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H15NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-66 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C1CN(Cc2ccccc2)C(=O)C1
InChI
1S/C13H15NO3/c1-17-13(16)11-7-12(15)14(9-11)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3
WTRWSSDZHQOPJI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Enantiomeric separation of methyl 1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylate has been achieved using methylchlorophenyl carbamate of cellulose and of amylose as polysaccharide chiral stationary phases by HPLC[1].
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Review of chiral stationary phase development and chiral applications.
Beesley TE.
LC-GC, 24(5), 270-276 (2011)