181544
Poly(isobutyl methacrylate)
average Mw ~70,000, crystalline
Sinonimo/i:
Isobutyl methacrylate homopolymer, iso -Butyl methacrylate polymer
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
crystalline
PM
average Mw ~70,000
Impurezze
<1.5% isobutyl methacrylate
<2% toluene
Indice di rifrazione
n20/D 1.477
Temp. transizione
Tg 55 °C
Densità
1.09 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)