Key Documents
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.08
Beilstein:
2412319
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.566
Densità
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Altre note
Sales restrictions may apply
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)