18055
4-Bromo-L-phenylalanine
≥98.0% (NT)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −22.0±2°, c = 0.5% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
~265 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?