Documenti fondamentali
179078
Sigma-Aldrich
trans-2-Methylcyclopentanol
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C5H8OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
150-151 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h5-7H,2-4H2,1H3/t5-,6-/m1/s1
BVIJQMCYYASIFP-PHDIDXHHSA-N
Descrizione generale
trans-2-Methylcyclopentanol is one of the constituents of Gynandropsis gynandra oil[1].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gynandropsis gynandra essential oil and its constituents as tick (Rhipicephalus appendiculatus) repellents.
Phytochemistry, 50(3), 401-405 (1999)