177687
Ethyl sorbate
98%
Sinonimo/i:
Ethyl trans,trans-2,4-hexadienoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. eboll.
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup