Documenti
176672
Sigma-Aldrich
Methyl formate-d
99 atom % D
Sinonimo/i:
Methyl deuterioformate
About This Item
Formula condensata:
DCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Tensione di vapore
9.34 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3435 (lit.)
P. eboll.
34 °C (lit.)
Punto di fusione
-100 °C (lit.)
Densità
0.990 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D
TZIHFWKZFHZASV-VMNATFBRSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-25.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-32 °C - closed cup