Documenti fondamentali
175129
Sigma-Aldrich
Antimony(V) fluoride
99%
Sinonimo/i:
Antimony pentafluoride
About This Item
Formula condensata:
SbF5
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Densità del vapore
2.2 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: antimony
P. ebollizione
148-150 °C (lit.)
Punto di fusione
7 °C (lit.)
Solubilità
liquid sulfur dioxide: slightly soluble(lit.)
potassium fluoride: slightly soluble(lit.)
Densità
2.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/5FH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
VBVBHWZYQGJZLR-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
HF/SbF5 is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Tritioacetone ≥99%, FG
Sigma-Aldrich
W347507
Tritioacetone
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the