Documenti fondamentali
173118
Sigma-Aldrich
4-Vinyl-1-cyclohexene
97%
Sinonimo/i:
4-Ethenyl-1-cyclohexene, NSC 15760
About This Item
Formula condensata:
C6H9CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.18
Beilstein:
1901553
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Densità del vapore
3.76 (vs air)
Tensione di vapore
10.2 mmHg ( 25 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
517 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
126-127 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Densità
0.831 g/mL at 20 °C
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC1CCC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-4,8H,1,5-7H2
BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)