Documenti fondamentali
112127
Sigma-Aldrich
Diphenylacetonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Beilstein:
1911160
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
181 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
71-73 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
N#CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H
NEBPTMCRLHKPOB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diphenylacetonitrile can be prepared in good yield by the dehydration of the amide of diphenyl acetic acid with phosphorous oxychloride[1].
Applicazioni
Diphenylacetonitrile undergoes anhydrous condensation with ethyl-4-bromo-butyrate. This is followed by its hydrolysis in alkaline medium that is used in the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid[2].
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
245.5 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Preparation of diphenylacetonitrile.
W B REID et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(10), 3515-3515 (1948-10-01)
S M De Baere et al.
Journal of analytical toxicology, 20(3), 159-164 (1996-05-01)
A sensitive gas chromatographic procedure with nitrogen-phosphorus detection was developed for the quantitative determination of 3-cyano-3,3-diphenylpropionic acid, the acidic metabolite of the narcotic analgesic bezitramide (Burgodin). Gas chromatography with mass spectrometric detection was used for confirmation. An internal standard, 5-cyano-5,5-diphenylvaleric