167037
3-Methylsalicylic acid
96.0%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-3-methylbenzoic acid, o-Cresotic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96.0%
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 5%, clear to slightly hazy (colorlessto faint brown)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?