Documenti fondamentali
164550
Sigma-Aldrich
Tritylium hexachloroantimonate
Sinonimo/i:
Triphenylcarbenium hexachloroantimonate, Trityl hexachloroantimonate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3C(SbCl6)
Numero CAS:
Peso molecolare:
577.80
Beilstein:
3817547
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
218 °C (dec.)
Stringa SMILE
Cl[Sb-](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.6ClH.Sb/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;;;/h1-15H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
GASWLBDVMZXHOP-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)