Documenti fondamentali
164100
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate sodium salt
Sinonimo/i:
Ethyl sodioacetoacetate, Ethyl sodium acetoacetate, Sodium ethyl acetoacetate
Scegli un formato
50 G
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 106.00
About This Item
Formula condensata:
CH3C(ONa)=CHCO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
90-110% (perchloric acid titration)
Stato
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
core: sodium
Impurezze
≤10% Acetic acid sodium salt
Punto di fusione
168 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CCOC(=O)\C=C(/C)[O-]
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-3-9-6(8)4-5(2)7;/h4,7H,3H2,1-2H3;/q;+1/p-1/b5-4+;
RYLPINAPVLRJBZ-FXRZFVDSSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3