Documenti
163627
Sigma-Aldrich
Tetraethyl orthocarbonate
97%
About This Item
Formula condensata:
C(OC2H5)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Beilstein:
1747401
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. eboll.
159 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O4/c1-5-10-9(11-6-2,12-7-3)13-8-4/h5-8H2,1-4H3
CWLNAJYDRSIKJS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Tetraethyl orthocarbonate was used in the synthesis of 2,7-dimethylene-1,4,6,9-tetraoxaspiro[4,4]nonane. It was used in the synthesis of crosslinked poly(orthocarbonate)s used as organic solvent absorbent.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Radical polymerization of unsaturated spiroorthocarbonate.
Tagoshi H and Endo T.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 27(4), 1415-1418 (1989)
Use of crosslinked poly (orthosilicate) s as organic solvent absorbent.
Sonmez HB, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49, 846-846 (2008)