162906
2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide
90%
Sinonimo/i:
α-Bromo-4-nitro-o-cresol, 2-Bromomethyl-4-nitrophenol, Koshland I, Koshland’s Reagent I
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-149 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1CBr)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges