Documenti fondamentali
162582
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxybenzhydrol
99%
Sinonimo/i:
Bis(4-methoxyphenyl)carbinol
About This Item
Formula condensata:
(CH3OC6H4)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
Beilstein:
748532
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H16O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10,15-16H,1-2H3
ZODAOVNETBTTJX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4,4′-Dimethoxybenzhydrol causes N-alkylation of amides, lactams, carbamates, ureas and anilines in acetic acid during H2SO4 catalysis.
Applicazioni
4,4′-Dimethoxybenzhydrol was used to study the kinetics and mechanism of oxidation of substituted benzhydrols to corresponding benzophenones in the presence of Hg(OAc)2 by N-bromosuccinimide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kinetics and mechanism of oxidation of some substituted benzhydrols by N-bromosuccinimide.
Hiran BL, et al.
Kinetics and Catalysis, 46(3), 334-339 (2005)
One-Step Hydroxy Substitution of 4, 4'-Dimethoxybenzhydrol with Amides, Lactams, Carbamates, Ureas and Anilines.
Henneuse C, et al.
Synthesis, 1996(04), 495-501 (1996)