16125
Ethyl cis-3-bromoacrylate
≥99.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.481
Densità
1.48 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C/Br
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
UJTJVQIYRQALIK-ARJAWSKDSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3