Documenti
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctane
96%
Sinonimo/i:
2,7-Dioxatwistane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
Densità
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup