Documenti fondamentali
158178
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-hydroxypropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
99%
Sinonimo/i:
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 68.90
CHF 68.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 68.90
About This Item
Formula condensata:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.27
Beilstein:
1716800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 68.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
194 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chelating agent
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)