Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CH2CH(OH)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-474-2
Beilstein/REAXYS Number:
741859
MDL number:
Assay:
≥96.5% (GC)
Form:
solid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
purum
Quality Segment
assay
≥96.5% (GC)
form
solid
impurities
≤2.0% water
mp
40-44 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1 g/10 mL
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(O)CN
InChI
1S/C3H10N2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2,4-5H2
InChI key
UYBWIEGTWASWSR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
1,3-Diamino-2-propanol was used in the synthesis of poly(2-hydroxypropylene imine), poly(2-hydroxypropylene imine ethylene imine) and poly(hydroxypropylene imine propylene imine). It was also used in the synthesis of tetranuclear mixed ligand copper(II) complex of a pyrazole containing Schiff base and a hydroxyhexahydropyrimidylpyrazole group.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description purum, ≥96.5% (GC) | description 95% |
| assay ≥96.5% (GC) | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility water: soluble 1 g/10 mL | solubility - |
| form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 40-44 °C (lit.) | mp 40-44 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Diamino-2-propanol
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?