Documenti fondamentali
157295
Sigma-Aldrich
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
97%
About This Item
Formula condensata:
C3H4(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
70-75 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
SXLDHZFJMXLFJU-RNFRBKRXSA-N
Descrizione generale
Diethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate was obtained from the reaction of bis(acetonitrile)bis(diethyl fumarate)cobalt(0) with dibromomethane.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Cyclopropanation of dimethyl fumarate and maleate with gem-dihalides catalyzed by Co (0)-or Ni (0)-complex and zinc.
Kanai H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(6), 1592-1597 (1983)