Documenti fondamentali
155853
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-nitroaniline
98%
Scegli un formato
25 G
CHF 73.90
CHF 73.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 73.90
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.11
Beilstein:
2803491
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 73.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitro
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5FN2O2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H,8H2
KJVBJICWGQIMOZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
2-fluoro-3-nitroaniline and 2-fluoro-1, 3-phenylenediamine.
Hudlicky M and Bell, HM.
Journal of Fluorine Chemistry, 4(1), 19-23Hudlicky-19-23Hudlicky (1974)
Yusuke Yamamoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 44(9), 585-600 (2019-09-03)
Amino acid derivative reactivity assay (ADRA) has previously been developed as an alternative method to direct peptide reactivity assay (DPRA) to evaluate key event 1 in skin sensitization mechanisms. However, when using alternative methods for skin sensitization, integrated approaches to