Documenti fondamentali
15562
Sigma-Aldrich
Boc-Asn(Trt)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-Nγ-trityl-L-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H30N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
474.55
Beilstein:
4339761
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −20±2°, c = 1% in methanol
Punto di fusione
~205 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C28H30N2O5/c1-27(2,3)35-26(34)29-23(25(32)33)19-24(31)30-28(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-18,23H,19H2,1-3H3,(H,29,34)(H,30,31)(H,32,33)/t23-/m0/s1
PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)