Documenti fondamentali
155241
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-piperidinemethanol
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, NSC 45464
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4823 (lit.)
P. ebollizione
79-80 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCCC1CO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The standard molar energy of combustion of 1-Methyl-2-piperidinemethanol has been studied[1].
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
Selective MCH1R antagonists
Human GnRH receptor antagonists
Dual vascular endothelial growth factor receptor-2 and fibroblast growth factor receptor 1 inhibitors
Radioiodinatable brain imaging agents for CB1 cannabinoid receptor
GABAA receptor agonists at the α3 subunit
Carbamates and N-alkylimidazoles from reaction of carbonyldiimidazoles with alcohols
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Standard molar enthalpies of formation of 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-piperidineethanol, and 2-piperidineethanol.
Ribeiro da Silva, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 38(11), 1461-1466 (2006)