Documenti fondamentali
15505
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine, Boc-L-threonine
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.23
Beilstein:
2051735
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −8.5±1°, c = 1% in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
80-82 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5