Documenti fondamentali
15495
Sigma-Aldrich
Boc-Sar-OH
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Boc-N-methylglycine, Boc-sarcosine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCON(CH3)CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Beilstein:
2046827
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (T)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
88-90 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(CC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-7(12)9(4)5-6(10)11/h5H2,1-4H3,(H,10,11)
YRXIMPFOTQVOHG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Trietilammina ≥99%
Sigma-Aldrich
T0886
Trietilammina
Jing Zhang et al.
Cell death and differentiation, 27(5), 1569-1587 (2019-10-28)
Microtubule-targeting agents (MTAs) are a class of most widely used chemotherapeutics and their mechanism of action has long been assumed to be mitotic arrest of rapidly dividing tumor cells. In contrast to such notion, here we show-in many cancer cell