154334
2,5-Diaminotoluene sulfate
97%
Sinonimo/i:
2-Methyl-p-phenylenediamine sulfate salt, 2,5-Toluenediamine sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Cc1cc(N)ccc1N
InChI
1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
KZTWOUOZKZQDMN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?