P14815
4-Ethoxyaniline
98%
Sinonimo/i:
p-Phenetidine, 4-Ethoxyaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.559 (lit.)
P. eboll.
250 °C (lit.)
Punto di fusione
2-5 °C (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2,9H2,1H3
IMPPGHMHELILKG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - closed cup