Documenti fondamentali
153834
Sigma-Aldrich
2-Bromoadamantane
98%
Scegli un formato
5 G
CHF 70.20
25 G
CHF 191.00
CHF 70.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 70.20
25 G
CHF 191.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H15Br/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-10H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
RCXJARRRXOPXBC-MGPGSJOLSA-N
Applicazioni
2-Bromoadamantane was used to study the c-alkylation of phenol[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Non-catalyzed C-alkylation of phenols with cyclic secondary alkyl bromides.
Synthetic Communications, 26(21), 3885-3895 (1996)