Documenti fondamentali
15377
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(Bzl)-OSu
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-O-benzyl-L-tyrosine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H28N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.50
Beilstein:
1611534
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −6.5±0.5°, c = 2% in dioxane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
149-153 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
InChI
1S/C25H28N2O7/c1-25(2,3)33-24(31)26-20(23(30)34-27-21(28)13-14-22(27)29)15-17-9-11-19(12-10-17)32-16-18-7-5-4-6-8-18/h4-12,20H,13-16H2,1-3H3,(H,26,31)/t20-/m0/s1
GKLFTQJJYUFASW-FQEVSTJZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)