Documenti
151394
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Nitro-o-toluic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
2050804
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
153-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The vapour pressure of 2-methyl-6-nitrobenzoic acid was studied by Knudsen mass-loss effusion technique.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)