Documenti fondamentali
151262
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CN)C(O)CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
124-128 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)11(14)10(8-13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
YWNRATDDUSMBPR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ethyl 3-cyano-3-phenylpyruvate was used in the preparation of 2-( 3,4-Dimethoxyphenyl) -5-phenyl-3,4-dioxoadiponitrile.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)