Documenti fondamentali
15106
Sigma-Aldrich
Boc-D-Glu-OBzl
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-D-glutamic acid 1-benzyl ester
Scegli un formato
5 G
CHF 292.00
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 292.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.37
Beilstein:
4154458
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 292.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
CVZUKWBYQQYBTF-CYBMUJFWSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)