149268
Dichloroacetic anhydride
96%
About This Item
Formula condensata:
(Cl2CHCO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.87
Beilstein:
512173
Numero MDL:
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Disponibilità
available only in EU
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
214-216 °C (lit.)
Densità
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?