146625
Bathocuproinedisulfonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Punto di fusione
300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
sulfonic acid
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].Cc1nc2c(ccc3c(-c4ccccc4)c(c(C)nc23)S([O-])(=O)=O)c(-c5ccccc5)c1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H20N2O6S2.2Na.H2O/c1-15-25(35(29,30)31)21(17-9-5-3-6-10-17)19-13-14-20-22(18-11-7-4-8-12-18)26(36(32,33)34)16(2)28-24(20)23(19)27-15;;;/h3-14H,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;;1H2/q;2*+1;/p-2
ZAGWMJUGRCMNGX-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?