145521
4-(Methylthio)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
4-(Methylmercapto)benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
192-196 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O2S/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
KWHCPERWLHBLOT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3