144932
3,4-Dichlorobenzoic acid
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3