144703
3,4-Dichlorocinnamic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 25 mg/mL, very slightly hazy, faintly yellow
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H6Cl2O2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
RRLUFPHCTSFKNR-DUXPYHPUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?